Learn More
Fisherbrand™ Covers for Fisherbrand™ Ultrasonic Cleaners
Codice prodotto. 10235232 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagni a ultrasuoni Elma serie S900
Bagni a ultrasuoni Elmasonic da 17 l S 15 (H)
Bagno a ultrasuoni FB11205
Bagno a ultrasuoni FB11209
Bagno a ultrasuoni FB11211
Pulitore a ultrasuoni S10/S10H
Unità per pulizia a ultrasuoni Elmasonic S 450 H
Unità pulizia a ultrasuoni FB11201
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203
Unità pulizia a ultrasuoni FB11207
Tipo:
Coperchio
Coperchio in plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10235232
Da utilizzare con i bagni a ultrasuoni Fisherbrand
  • Newly developed
  • Reduces noise and accelerates the heating-up process
  • When turned over, cover can be used as a drip-off basin
  • Collected cleaning liquid can be emptied back into the tank
Specifica
Tipo Coperchio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagni a ultrasuoni Elmasonic da 17 l S 15 (H)
Materiale Plastica