Learn More
Fisherbrand™ Covers for Fisherbrand™ Ultrasonic Cleaners
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagni a ultrasuoni Elma serie S900
Bagni a ultrasuoni Elmasonic da 17 l S 15 (H)
Bagno a ultrasuoni FB11205
Bagno a ultrasuoni FB11209
Bagno a ultrasuoni FB11211
Pulitore a ultrasuoni S10/S10H
Unità per pulizia a ultrasuoni Elmasonic S 450 H
Unità pulizia a ultrasuoni FB11201
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203
Unità pulizia a ultrasuoni FB11207
Tipo:
Coperchio
Coperchio in plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Coperchio facile da aprire e da chiudere
- Riduzione del livello di rumorosità
- Progettato per essere utilizzato come vaschetta di gocciolamento quando capovolto
- In plastica resistente agli agenti chimici
- Per portare il bagno a ultrasuoni alla temperatura desiderata in modo più rapido
- Per contenere e prevenire fuoriuscite e perdite
Specifica
Specifica
| Tipo | Coperchio in plastica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità pulizia a ultrasuoni FB11207 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori medicali e processi di produzione industriali |
| Materiale | Plastica |