Learn More
Fisherbrand™ Covers for Fisherbrand™ Ultrasonic Cleaners
Codice prodotto. 11846244 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagni a ultrasuoni Elma serie S900
Bagni a ultrasuoni Elmasonic da 17 l S 15 (H)
Bagno a ultrasuoni FB11205
Bagno a ultrasuoni FB11209
Bagno a ultrasuoni FB11211
Pulitore a ultrasuoni S10/S10H
Unità per pulizia a ultrasuoni Elmasonic S 450 H
Unità pulizia a ultrasuoni FB11201
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203
Unità pulizia a ultrasuoni FB11207
Tipo:
Coperchio
Coperchio in plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11846244
Da utilizzare con i bagni a ultrasuoni Fisherbrand
  • Easy-to-open and close cover
  • Muffles noise level
  • Designed to be used as drip basin when flipped over
  • Chemical-resistant plastic
  • Bring your ultrasonic cleaner up to temperature more quickly
  • Contain and prevent spills and leakage
Specifica
Tipo Coperchio in plastica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagno a ultrasuoni FB11205
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori medicali e processi di produzione industriali
Materiale Plastica