Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con spruzzatore regolabile
Codice prodotto. p-45561 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 11714356
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Handle hot/cold, aqueous/solvent-based solutions
Handle hot/cold, aqueous/solvent-based solutions using Fisherbrand™ Wash Bottles with Adjustable Sprayer.
Fully adjustable spray pattern: 'fine mist' for TLC plates; 'needle' for rinsing glassware; 'big stream' for powerful jet needed to wash filters.
  • Bottle is made of high-density polyethylene
  • Sprayer is polypropylene
  • Trigger allows one-handed, controlled delivery with light pressure
  • Engraved markings show how much fluid is left
  • Squat shape takes up little bench space and ensures a low center of gravity
Specifica
Capacità 8 once, 240 ml
Capacità (sistema metrico) 240 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore White
Include Spruzzatori regolabili in polipropilene
Materiale HDPE
Quantità 3/Pk.
Sterilità Non sterile
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Threaded
Forma Profilo basso
Altezza (sistema metrico) 10.16 cm
Product Type Spray Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 8.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura For 240 mL Bottle
Diametro (sistema metrico) 20.955 cm
Tipo di chiusura Threaded
Autoclavabile Non autoclavabile