Learn More
Fisherbrand™ Crogioli larghi in porcellana
Codice prodotto. 13429719 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
17mL
30 ml
50 ml
100 mL
150 mL
250 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
32mm
41mm
50 mm
61 mm
76mm
84mm
102mm
Altezza (sistema metrico):
20mm
26mm
31 mm
37 mm
46mm
52mm
60mm
Peso (sistema metrico):
10g
17g
26 g
35 g
55g
90g
124g
Unit Size:
pezzi 6
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1100 °C
Product Code. 13429719
Edge
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1100 °C
°°
Resistono fino a una temperature di 1150 °C (2102 °F)
  • Satinatura interna ed esterna ad eccezione della superficie inferiore esterna e del bordo
Order Info
Copertura in vendita separatamente
Specifications
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Temperatura max (sistema metrico) °
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Peso (sistema metrico) 26 g
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Altezza (sistema metrico) 31 mm
Product Type Crogiolo