Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Collega i tuoi capillari HPLC in modo sicuro ed ermetico al sistema SCAT. I raccordi SCAT PFA sono chimicamente resistenti e si adattano ai Safety Caps e Safety Waste Caps. Disponibile per diverse dimensioni di capillari.
Marca:  SCAT™ 107047
Codice prodotto. 10282320
  • 32.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametri
Specifica
Specifica
Raccordo PFA
Tubo di 4 mm di diametro
HPLC preparativo
Bianco
Fitting with Integrated Ferrule (4 mm OD, UNF 5/16 to 24 in.)
PTFE