Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Collega i tuoi capillari HPLC in modo sicuro ed ermetico al sistema SCAT. I raccordi SCAT PFA sono chimicamente resistenti e si adattano ai Safety Caps e Safety Waste Caps. Disponibile per diverse dimensioni di capillari.
Marca: SCAT™ 107060
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametriSpecifica
Raccordo PFA | |
3.2 mm | |
Fitting with Integrated Ferrule (3.2 mm OD) | |
PFA |
Nero | |
Solvent Handling | |
Dimensione capillare OD: 3,2 mm |