Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Collega i tuoi capillari HPLC in modo sicuro ed ermetico al sistema SCAT. I raccordi SCAT PFA sono chimicamente resistenti e si adattano ai Safety Caps e Safety Waste Caps. Disponibile per diverse dimensioni di capillari.
Marca: SCAT™ 160500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametriSpecifica
Chiave di installazione | |
Solvent Handling | |
PFA Fittings |
Argento | |
Chiave di installazione a forma esagonale per raccordi PFA, include taglierina capillare CleanCut, lama di ricambi | |
Alluminio |