Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Collega i tuoi capillari HPLC in modo sicuro ed ermetico al sistema SCAT. I raccordi SCAT PFA sono chimicamente resistenti e si adattano ai Safety Caps e Safety Waste Caps. Disponibile per diverse dimensioni di capillari.
Marca: SCAT™ 107813
10.30 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametriSpecifica
Tube Connector | |
4 to 6 mm | |
Straight Tube Connector (4 to 6 mm ID) | |
PP |
Bianco | |
Solvent Handling | |
Tubo con diametro interno di 4 - 6 mm |