Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Collega i tuoi capillari HPLC in modo sicuro ed ermetico al sistema SCAT. I raccordi SCAT PFA sono chimicamente resistenti e si adattano ai Safety Caps e Safety Waste Caps. Disponibile per diverse dimensioni di capillari.
Marca: SCAT™ 160502
20.70 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SCAT fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Specifica
Plug | |
Solvent Handling | |
UNF 0.25 in. 28G Plug | |
PFA |
Colorless | |
5 Plugs | |
Capillary Connector for HPLC/UHPLC Systems |