Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Collega i tuoi capillari HPLC in modo sicuro ed ermetico al sistema SCAT. I raccordi SCAT PFA sono chimicamente resistenti e si adattano ai Safety Caps e Safety Waste Caps. Disponibile per diverse dimensioni di capillari.
Marca: SCAT™ 117819
51.90 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni:Specifica
Raccordo a compressione per connettore a tubo | |
Solvent Handling | |
Tubo ondulato ID 8 mm / OD 11 mm |
White | |
Compression Fitting for Tube Connector, Tube Olive for Corrugated tube (8 mm ID, 11 mm OD), with Locknut | |
PTFE |