Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Collega i tuoi capillari HPLC in modo sicuro ed ermetico al sistema SCAT. I raccordi SCAT PFA sono chimicamente resistenti e si adattano ai Safety Caps e Safety Waste Caps. Disponibile per diverse dimensioni di capillari.
Marca: SCAT™ 107168
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
SCAT fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Specifica
Plug | |
Solvent Handling | |
5 x blind plug for UNF 1/4 in. 28G thread | |
SCAT Safety Caps |