Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveEasy™ F20
Codice prodotto. p-7070336 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Kit standard F20
Solo misuratore F20
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15490324
Marca: Mettler Toledo™ 30266658
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • Cod. prod. 01-912-345, solo misuratore F20: include guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH
  • Cod. prod. 01-912-346, kit standard F20: include sensore LE438, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH
Misuratore da banco compatto che consente misurazioni di elevata qualità di pH/mV mediante l'uso di un semplice pulsante
  • Design compatto e salva spazio con involucro in ABS
  • Rimuovere il portasensore dopo l'uso e riporlo sul lato del misuratore
  • Ampio display LCD a segmenti da 4.3 pollici ben strutturato per una facile visualizzazione
  • Disposizione intuitiva dei pulsanti e facile menu per agevolare le operazioni
  • Compensazione della temperatura ATC e MTC
  • Calibrazione lineare su tre punti (max.) con quattro gruppi tampone predefiniti
  • Ingressi sensori BNC, Cinch, NTC 30Kiloohm
  • Con uscita analogica, registrazione endpoint automatica e manuale, segnalazione endpoint acustica e visiva
  • Ideale per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio
Specifiche:
  • Range di pH: da 0.00 a 14.00
  • Risoluzione pH: 0.01
  • Precisione del pH: ±:0.01
  • Range mV: da 2000 a 2000mv
  • Risoluzione mV: 1mV
  • Precisione mV: ±1mV
  • Range di temperature: da 0° a +100°C (da 32° a 212°F)
  • Risoluzione della temperatura: 0.1°C
  • Precisione della temperatura: 0.5°C
  • Dimensioni memoria: calibrazione corrente
  • Alimentazione: da 100 a 240V, 50/60Hz, 12 V c.c.
  • Dimensioni: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 pollici)
  • Peso: 0.63 kg (1.4 libbre)
Applicazioni:
  • Solo misuratore F20: per applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit
  • Kit F20 Standard: per una vasta gamma di campioni acquosi generici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione FiveEasy F20-Basic
Include Guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
Precisione (Temperatura) 0.5 °C
Precisione (mV) ±1  mV
Precisione (pH) ±0.01
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni che richiedano un sensore specifico non incluso in un kit
Calibrazione Calibrazione lineare con quattro gruppi di tamponi predefiniti
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Intervallo (mV) Da 2000 a 2000  mV
Risoluzione (mV) 1  mV
Temperature Range (Metric) °°
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32° a 212 °F
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Memoria Calibrazione corrente
Ingressi Sensori BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm
Dimensioni (L x P x A) 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in.)
Peso (sistema metrico) 0.63 kg
Peso (sistema imperiale) 1.4 libbre
Modello F20
Compensazione della temperatura ATC e MTC
Tipo Solo misuratore F20
Tensione Da 100 a 240 V
Frequenza 50/60 Hz