Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori di conduttività FiveEasy™ F30
Misuratore da banco compatto che consente misurazioni della conduttività di elevata qualità mediante l'uso di un semplice pulsante
Marca:  Mettler Toledo™ 30266943
862.50 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15513380
  • 1230.00€ / 1 unità
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes:
  • N. cat. 01-912-352, solo misuratore F30: include guida rapida all'installazione, sacchetti standard da 1413μS/cm e 12.88 mS/cm
  • N. cat. 01-912-353, F30 kit standard: include sensore LE703, guida rapida all'installazione, sacchetti standard da 1413μ S/cm e 12.88 mS/cm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Design compatto a ingombro ridotto e salvaspazio con custodia in ABS
  • Rimuovere il supporto del sensore dopo l'uso e conservare sul lato del misuratore
  • Display LCD a segmenti ampio e ben strutturato da 4.3 in per una facile visualizzazione
  • Disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplici per la massima facilità d'uso
  • Calibrazione su un punto con tre standard predefiniti
  • Ingresso sensore mini DIN
  • Registrazione endpoint automatica e manuale, segnale acustico endpoint, segnale visivo endpoint
  • Adatto per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio
Caratteristiche tecniche:
  • Intervallo di conducibilità: da 0.01 μs/cm a 200 ms/cm
  • Risoluzione conducibilità: intervallo automatico
  • Precisione conducibilità: ±0.5% del valore misurato
  • Intervallo TDS: da 0.01 mg/l a 200 g/l
  • Risoluzione TDS: intervallo automatico
  • Precisione TDS: ±0.5% del valore misurato
  • Intervallo temperatura: da 0° a 100°C (da 32° a 212°F)
  • Risoluzione temperatura: 0.1°C
  • Precisione temperatura: 0.5°C
  • Compensazione temperatura: Lineare: Da 0.00%/°C a 10.00%/°C, temperatura di riferimento: 20° e 25 °C
  • Dimensioni memoria: calibrazione corrente
  • Alimentatore: da 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensioni: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in)
  • Peso: 0.63 kg (1.4 libbre)
Applicazioni:
  • Solo misuratore F30: adatto ad applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit
  • Kit standard F30: adatto per campioni acquosi con conducibilità da media ad alta
Servizi
6 mesi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
FiveEasy F30-Std
±0.5% of the measured value
One point calibration with three predefined standards
Automatic range
32°F to 212°F
0.5°C
Mini-DIN
0.63 kg
F30 Standard Kit
50/60Hz
F30 pH meter, LE703 pH sensor, electrode holder, 1 each buffers 1413mS/cm and 12.88mS/cm standard sachets, test certificate
Suited for aqueous samples with mid to high conductivity
0.01 μS/cm to 200 mS/cm
Linear: 0.00%/°C to 10.00%/°C, reference temperature: 20° and 25°C
0.1°C
Current calibration
22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in.)
1.4 lb.
100/240V