Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixation/Permeabilization Concentrate
Intended to be used with antibodies to transcription factors and nuclear proteins, such as Foxp3 and Ki-67, as well as cytokines and chemokines.
Marca: Invitrogen™ 00-5123-43
131.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Contains formaldehyde
Includes: One 30 mL bottle
Description
- This must be used in combination with the Fixation/Permeabilization Diluent (cat. 00-5223) and the Permeabilization Buffer (10X) (cat. 00-8333)
- Alternatively, all buffers required for staining with these antibodies can be purchased as a set in the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (cat. 00-5523)
Specifications
One 30 mL bottle | |
Fixation Reagent, Permeabilization Reagent | |
Fixation/Permeabilization Buffer |
30 mL | |
eBioscience™ |
Safety and Handling
- eBioscience Fixation/Permeabilization Concentrate
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Cancerogenicità Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.