Learn More
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
- Borosilicate glass with metal flanges
- Needles and plungers are stainless steel
- Field-proven syringe design
Specifications
Specifications
| Materiale | Stainless Steel (Needle), Stainless Steel (Plunger) |
| Descrizione | Misura da 23 a 26; 5 ul; lunghezza 42 mm; 6/confezione |
| Calibro dell'ago | Misura da 23 a 26 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore GC |
| Monouso | Reusable |
| Quantità | 6/conf. |
| Volume (sistema metrico) | 5 µl |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 42 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Show More |