Learn More
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments
Codice prodotto. 10524275 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
5 µl
10 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23 to 26s G
26 G
31 G
Misura da 23 a 26
Quantità:
6/conf.
Ciascuno
Ea.
Stile del punto dell'ago:
Cone
Side Hole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10524275
Marca: Thermo Scientific™ 36500520
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles are stainless steel
  • Plungers are PTFE
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PTFE (Plunger), Stainless Steel (Needle)
Descrizione Gastight; 10uL; 75mm L; 31 gauge manual removable
Calibro dell'ago 31 G
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Product Type Siringa per autocampionatore GC
Monouso Reusable
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 75 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus, AS3000, AS2000, AS200/AS800 Autosampler
Tipo di collegamento Removable
Replacement Needle 36550046