Learn More
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
- Manual syringes in industry-standard size
- White scale backing for easy reading
- Solvent-resistant markings
Specifica
Specifica
| Descrizione | 36500490 |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Product Type | Siringa per autocampionatore GC |
| Monouso | Reusable |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 80 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TriPlus, AS2000 Autosampler |
| Tipo di collegamento | Removable |
| Vedi altri risultati |