Learn More
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments
Codice prodotto. 17864961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
5 µl
10 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23 to 26s G
26 G
31 G
Misura da 23 a 26
Quantità:
6/conf.
Ciascuno
Ea.
Stile del punto dell'ago:
Cone
Side Hole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 17864961
Marca: Thermo Scientific™ 365G1503
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Manual syringes in industry-standard size
  • White scale backing for easy reading
  • Solvent-resistant markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Product Type Gas Tight GC Autosampler Syringe, Removable Needle
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) AI/AS 1610 Autosampler
Tipo di collegamento Removable
Replacement Needle 36550040 (Side Hole), 36566485 (Cone)
PTFE Tipped Plunger Yes