Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Syringes for GC Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Get accurate, reproducible results from these fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers.
Get accurate, reproducible fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers. Choose from a variety of sizes, types and autosampler compatibilities. They are available in standard industry size with white scale backing for easy reading and solvent-resistant markings.
- Borosilicate glass with metal flanges
- Needles and plungers are stainless steel
- Field-proven syringe design
- Cone tip
Specifica
Specifica
| Descrizione | 10 ul; misura 26; 50 mm l |
| Calibro dell'ago | Misura 26 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm l |
| Product Type | Siringa per autocampionatore GC |
| Monouso | Reusable |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 µl |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autocampionatore AS3000, AS2000, AS200, AS800 |