Learn More
MP Biomedicals™ Fixogum Rubber Cement
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
Descrizione
Applications: Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridization for FISH.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Room Temperature |
| Formato | Tube |
| Product Type | Biochemicals |
| Quantità | 125 mL |
| Forma | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fixogum Rubber Cement
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P331-NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Naphtha (petroleum),hydrotreated light
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.