Learn More
Julabo™ FL Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Codice prodotto. 10140781
Click to view available options
Portata:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Capacità (sistema metrico):
11 L
15 to 37 L
17 L
24 to 30 L
30 L
39 to 47 L
8 L
8 to 11 L
Da 3 a 4.5 l
Electrical Requirements:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230/400 V, 50/60 Hz, 3 fasi
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz, 10 A
230 V, 60 Hz, 11 A
230 V, 60 Hz, 16 A
400 V, 50 Hz, 18 A, 3 fasi/230 V, 60 Hz, 36 A, 3 fasi
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 10140781
missing translation for 'mfr': Julabo™ 9600120
Includes splashproof keypad and LED temperature indication. Julabo™ AWC100 Compact Recirculating Cooling Bath with Air Compressor features a compact footprint and is designed specifically for applications where cooling water can be above ambient and where temperature control is secondary.
  • Design ergonomico e facilità di funzionamento
  • Tastiera impermeabile con interruttore principale integrato
  • Ampio display luminoso a LED
  • Affidabile dispositivo di controllo della temperatura PID con microprocessore
  • Indicatore del livello di riempimento
  • Pompe a immersione potenti, adatte per il funzionamento continuo
  • Temperatura consentita nella linea di ritorno di +80°°C
  • Facile riempimento dall'alto con coperchio protettivo incernierato
  • Protezione da basso livello dei liquidi con segnale di allarme ottico e acustico
  • Vasche in acciaio inox integrate
  • Griglia di ventilazione amovibile per la pulizia del condensatore
  • Scarico frontale
  • Senza sfiati laterali
  • Interfaccia RS232 per collegamento al PC
  • Classe IP a norma IEC 60529: 21
  • Uscita allarme, contatto di scambio a potenziale zero (max. 30 VA)
  • Indicatore di pressione
  • Valvola di by-pass per regolare la pressione della pompa
Especificaciones
Capacità (sistema metrico) 8 to 11 L
Certificazione/Conformità CE
Capacità di raffreddamento 0.37 kW a –10 °C, 0.75 kW a 5 °C, 0.95 kW a 10 °C, 1.3 kW a 20 °C (in etanolo)
Portata 20 l/min.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per applicazioni di riscaldamento e di refrigerazione
Gamma di temperatura Da 5 a 40 °C
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Pressione max 7.25 psi
Modello FC1200
Refrigerante R134 A
Stabilità termica ±°
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Altezza (sistema metrico) 49 cm
Peso (sistema metrico) 65 kg
Electrical Requirements 230 V, 50 Hz
Tensione 220 V
Frequenza 50 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado