Learn More
Julabo™ FL Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Codice prodotto. 10222493
Click to view available options
Portata:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Capacità (sistema metrico):
11 L
15 to 37 L
17 L
24 to 30 L
30 L
39 to 47 L
8 L
8 to 11 L
Da 3 a 4.5 l
Electrical Requirements:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230/400 V, 50/60 Hz, 3 fasi
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz, 10 A
230 V, 60 Hz, 11 A
230 V, 60 Hz, 16 A
400 V, 50 Hz, 18 A, 3 fasi/230 V, 60 Hz, 36 A, 3 fasi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10222493
Marca: Julabo™ 9661017
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes splashproof keypad and LED temperature indication. Julabo™ AWC100 Compact Recirculating Cooling Bath with Air Compressor features a compact footprint and is designed specifically for applications where cooling water can be above ambient and where temperature control is secondary.
  • Design ergonomico e facilità di funzionamento
  • Tastiera impermeabile con interruttore principale integrato
  • Ampio display luminoso a LED
  • Affidabile dispositivo di controllo della temperatura PID con microprocessore
  • Indicatore del livello di riempimento
  • Pompe a immersione potenti, adatte per il funzionamento continuo
  • Temperatura consentita nella linea di ritorno di +80°°C
  • Facile riempimento dall'alto con coperchio protettivo incernierato
  • Protezione da basso livello dei liquidi con segnale di allarme ottico e acustico
  • Vasche in acciaio inox integrate
  • Griglia di ventilazione amovibile per la pulizia del condensatore
  • Scarico frontale
  • Senza sfiati laterali
  • Interfaccia RS232 per collegamento al PC
  • Classe IP a norma IEC 60529: 21
  • Uscita allarme, contatto di scambio a potenziale zero (max. 30 VA)
  • Indicatore di pressione
  • Valvola di by-pass per regolare la pressione della pompa
Specifica
Capacità (sistema metrico) 17 L
Certificazione/Conformità CE, IEC 60529: 21
Capacità di raffreddamento 0.4kW at -20°C, 0.85kW at -10°C, 1.1kW at 0°C, 1.5kW at 10°C, 1.7kW at 20°C (Med
Portata 23 l/min.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per la refrigerazione ecologica
Gamma di temperatura Da 5 a 40 °C
Pressione max 14.5 psi
Modello FL1701
Refrigerante R404A
Precisione termica ±0.5 °C
Stabilità termica ±0.5 °C
Lunghezza (sistema metrico) 76 cm
Larghezza (sistema metrico) 50 cm
Altezza (sistema metrico) 64 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 116 kg
Peso (sistema metrico) 85 kg
Electrical Requirements 115/230 V 60 Hz 15 A
Tensione 115/230 V
Frequenza 60 Hz