Learn More
Julabo™ FL Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Includes splashproof keypad and LED temperature indication. Julabo™ AWC100 Compact Recirculating Cooling Bath with Air Compressor features a compact footprint and is designed specifically for applications where cooling water can be above ambient and where temperature control is secondary.
Marca: Julabo™ 9666025
10497.56 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Design ergonomico e facilità di funzionamento
- Tastiera impermeabile con interruttore principale integrato
- Ampio display luminoso a LED
- Affidabile dispositivo di controllo della temperatura PID con microprocessore
- Indicatore del livello di riempimento
- Pompe a immersione potenti, adatte per il funzionamento continuo
- Temperatura consentita nella linea di ritorno di +80°°C
- Facile riempimento dall'alto con coperchio protettivo incernierato
- Protezione da basso livello dei liquidi con segnale di allarme ottico e acustico
- Vasche in acciaio inox integrate
- Griglia di ventilazione amovibile per la pulizia del condensatore
- Scarico frontale
- Senza sfiati laterali
- Interfaccia RS232 per collegamento al PC
- Classe IP a norma IEC 60529: 21
- Uscita allarme, contatto di scambio a potenziale zero (max. 30 VA)
- Indicatore di pressione
- Valvola di by-pass per regolare la pressione della pompa
Specifica
30 L | |
0.3 kW a –10 °C, 1 kW a 0 °C, 1.9 kW a 10 °C, 2.5 kW a 20 °C (in etanolo) | |
Per la refrigerazione ecologica | |
Da 7.2 a 87 psi | |
R404A | |
±0.5 °C | |
60 cm | |
189 kg | |
230 V, 60 Hz, 16 A | |
60 Hz |
CE, IEC 60529: 21 | |
60 l/min. | |
Da 5 a 40 °C | |
FL2506 | |
±0.5 °C | |
76 cm | |
115 cm | |
130 kg | |
230 V |