Learn More
Julabo™ FL Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Click to view available options
Portata:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Capacità (sistema metrico):
11 L
15 to 37 L
17 L
24 to 30 L
30 L
39 to 47 L
8 L
8 to 11 L
Da 3 a 4.5 l
Electrical Requirements:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230/400 V, 50/60 Hz, 3 fasi
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz, 10 A
230 V, 60 Hz, 11 A
230 V, 60 Hz, 16 A
400 V, 50 Hz, 18 A, 3 fasi/230 V, 60 Hz, 36 A, 3 fasi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Design ergonomico e facilità di funzionamento
- Tastiera impermeabile con interruttore principale integrato
- Ampio display luminoso a LED
- Affidabile dispositivo di controllo della temperatura PID con microprocessore
- Indicatore del livello di riempimento
- Pompe a immersione potenti, adatte per il funzionamento continuo
- Temperatura consentita nella linea di ritorno di +80°°C
- Facile riempimento dall'alto con coperchio protettivo incernierato
- Protezione da basso livello dei liquidi con segnale di allarme ottico e acustico
- Vasche in acciaio inox integrate
- Griglia di ventilazione amovibile per la pulizia del condensatore
- Scarico frontale
- Senza sfiati laterali
- Interfaccia RS232 per collegamento al PC
- Classe IP a norma IEC 60529: 21
- Uscita allarme, contatto di scambio a potenziale zero (max. 30 VA)
- Indicatore di pressione
- Valvola di by-pass per regolare la pressione della pompa
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 17 L |
| Certificazione/Conformità | CE, IEC 60529: 21 |
| Capacità di raffreddamento | 0.3kW at -20°C, 0.6kW at -10°C, 0.9kW at 0°C, 1kW at 10°C, 1.2kW at 20°C (Medium |
| Portata | 23 l/min. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per la refrigerazione ecologica |
| Gamma di temperatura | Da 5 a 40 °C |
| Pressione max | 14.5 psi |
| Modello | FL1201 |
| Refrigerante | R404A |
| Precisione termica | ±0.5 °C |
| Vedi altri risultati |