Learn More
Flash Point Standard, PMCC ASTM D 93 Proc A (nominal value 141.0 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantità:
3 x 80 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
- Certified Reference Material for annual verification checks in accordance with ASTM D93, Procedure A.
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation by means of a method specific inter-laboratory study.
- Packaged in 3 x 80 mL bottles – ‘One shot’, one bottle per test ensures zero contamination/ high-end volatile loss.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- 12 month shelf life.
- Manufactured in the United Kingdom.
Specifica
Specifica
| Quantità | 3 x 80 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Flash Point Standard
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: white mineral oil
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.