Learn More
Thermo Scientific™ Clip e dispositivi di fissaggio per bagni d'acqua Precision™
Codice prodotto. p-4527385 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
125 mL
13 mm to 25 mm Tubes or 1L Flask
13 to 25 mm
25 mL
250 mL
50 mL
Tipo:
Fissaggio a fascetta
Flask Clip
Test Tube Clip
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 15355917
Marca: Thermo Scientific™ 3166216
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste fascette ed elementi di fissaggio per i bagni d'acqua con agitazione Thermo Scientific™ Precision Reciprocal, Dubnoff e Shallow-Form.
Fascette e dispositivi di fissaggio per l'uso con i bagni ad acqua Thermo Scientific™ Precision™.
Features:
Flask Clips
  • Secure various size flasks to bath platform
  • Stainless steel
  • Each requires one fastener (Cat. No. 3166189 - order separately)
Test Tube Clip
  • Stainless steel
  • Hold 13 mm to 25 mm tubes
  • Each requires one fastener (Cat. No. 3166189 - order separately)
Warranty: varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 13 to 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For use in Precision Reciprocal, Dubnoff, and Shallow-Form Shaking Water Baths.
Movimento di agitazione Reciprocating
Tipo Test Tube Clip
Capacità 13 to 25 mm Tubes