Learn More
Cytiva Flask for Glass Vacuum Filtration Device
Glass Flask for use with Cytiva Glass Vacuum Filtration Device.
Marca:  Cytiva 10442213
Codice prodotto. 11354944
  • 237.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Chemically resistant to most aqueous and organic solutions.
  • Resistant to acids and caustic solutions.
  • Autoclavable and can be sterilized in dry heat to 180°C.
  • Can be used up to 200°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GV050/2/13 Erlenmeyer Flask (NS45) for Glass Vacuum Filter Holder Apparatus
Borosilicate Glass
Whatman 10442200 and 10442300 Filter Holder Apparatus
Erlenmeyer Flask
Reusable
1000 mL
Vacuum Filtration
1 Ea.