Learn More
Fisherbrand™ Gamma Hourglass Radiation Shield
Clear optical acrylic aids visualization
Marca:  Fisherbrand™ CSR-S4G
Codice prodotto. 12397187
  • 2155.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 15cm-deep curved base for use with safety trays
  • Flat base, 30 x 45cm
  • Base 30 x 30cm
Specifica
Specifica
15° Angle
Gamma Radiation Shield