Learn More
Gilac™ Flat Tray in ABS
Flat Tray in ABS can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
7.95€ - 16.10€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Materiale | HDPE |
Tipo | Dispensing Tray |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17918841
|
Gilac™
G154200 |
3 L |
7.95€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17988961
|
Gilac™
G154300 |
5 L |
12.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17968631
|
Gilac™
G154400 |
8 L |
16.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Largest and most customisable range on the market.
- Can be used in a wide range of temperatures.
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing optional grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- fermenting and decanting container.
- Frosted bottom, matte finish, for less visibility of scratches.
- Also available in HDPE, in 5 colors and 5 sizes and in Gilactiv™ version and biobased material.
Specifica
Natural | |
HDPE | |
Dispensing Tray | |
Not Autoclavable |