Learn More
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Codice prodotto. p-6962030 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Natural
Purple
Red
naturale
Capacità:
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
25 (5 mL Tubes)
36 (15 mL Tubes)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
81 (provette da 1.5/2.0 mL)
Array di provette:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioni (L x P x A):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 10
Product Code. 15396528
Edge
Alternativa duratura al cartone che riduce la proliferazione di muffe. Le scatole pieghevoli per congelatore Fisherbrand™ si possono congelare e scongelare più volte senza problemi.
  • Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
  • Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
  • Facili da assemblare
  • In polipropilene corrugato
  • Più resistenti delle scatole di cartone
  • Non sensibili all'umidità
  • Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
  • Dotate di divisori
  • °
Specifications
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Blu
Materiale Polipropilene corrugato
Forma Square
Tipo Scatola per congelatore
Capacità 81 (provette da 1.5/2.0 mL)
Include Lid and Dividers
Quantità 10 Pack
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 51 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12 mm
Peso (sistema metrico) 0.94 kg