Learn More
Flavin adenine dinucleotide disodium salt, 100.5%, 95 to 99%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Flavin adenine dinucleotide disodium salt |
CAS | 146-14-5 |
Colore | Orange |
Intervallo percentuale saggio | 95 to 99% |
Formula molecolare | C27H33N9O15P2 |
Numero MDL | MFCD00041835 |
Quantità | 100 mg |
Sinonimo | flavin adenine dinucleotide, flavine-adenine dinucleotide, flavin-adenine dinucleotide, fad, flavitan, fademin, flanin f, unii-zc44yti8kk, flamitajin b, adenine-flavin dinucleotide |
InChI Key | VWWQXMAJTJZDQX-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC1=C(C)C=C2N(CC(O)C(O)C(O)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |