Learn More
Corning™ Flex Discharge Tubes
Corning™ Flex Discharge Tubes for quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
13.96€ - 25.60€
Specifica
Product Type | Flexible Discharge Tube |
---|---|
Descrizione | Coiled |
Materiale | FEP, Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents |
Include | Protective Sleeve |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16862120
|
Corning™
6877 |
2.5 to 10 mL |
13.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16872120
|
Corning™
6878 |
25 to 100 mL |
25.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Coiled
- Includes protective sleeve
Specifica
Flexible Discharge Tube | |
FEP, Polypropylene | |
Protective Sleeve |
Coiled | |
Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents |