Learn More
Copan Italia™ Flexible Inoculation Loop
Used for problem free planting and streaking of cultures.
Marca:  Copan Italia™ 179CS20
Codice prodotto. 11766538
  • 347.00€ / pezzi 4000
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • No rough plastic edges, flashing or burrs on the loop head helps problem free planting and streaking of cultures
  • Loops do not cut or gouge the agar surface during streaking
Specifica
Specifica
Single-use
Flexible soft plastic
Inoculating Loop
10 μL
Light blue
4000