Learn More
Cole-Parmer™ Single Flint Renewal
With this Single Flint Renewal, just strike and light—it's that easy.
Marca: Cole-Parmer™ 36136-55
4.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- No fuel to change or store.
- It is seated in the aluminum flint holder.
- Larger size for longer life.
- Compatible for use with the Safety Spark Lighter, model 36136-50.
- Striker sold separately.
Specifica
Flint | |
Safety Spark Lighter | |
5 Pk. |