Learn More
Key Instruments™ Flussometro in acrilico trasparente modello Flo Rite™ FR4000 con valvola di ingresso standard
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
0.4 - 5 l/min.
10 to 100 LPM
2 to 20 LPM
3 to 30 LPM
4 to 50 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Flussometro |
| Accuracy | ±3% |
| Velocità di flusso dell'aria | 0.4 - 5 l/min. |
| Float Material | Acciaio inox |
| Valori nominali pressione | 100 libbre/pollici quadrati |
| Collegamenti | 1/8 pollici NPT(F) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Apparecchiatura per il campionamento dell'aria, dispositivo per acquacoltura, dispositivo di desalinizzazione, analizzatori di gas, sistemi medici, apparecchiatura di sviluppo fotografico, sistemi di trattamento dell'acqua e di distribuzione |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Materiale parte interna | Acrilico |
| Modello | FR4000 |
| Vedi altri risultati |