missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Supporti da pavimento
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
Marca: Brady™ 256262
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Specifica
ATTENTION SOL GLISSANT | |
660 mm | |
17.72 in. | |
Nero, Rosso, Giallo, Red on Yellow | |
Piedistallo |
25.98 in. | |
Rectangle | |
450 mm | |
Polipropilene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto