Learn More
Florisil (100-200 mesh), J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Florisil (100-200 mesh) |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
CAS | 1343-88-0 |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | MgO3Si |
Imballaggio | Poly |
Sinonimo | Activated magnesium silicate; Synthetic magnesia-silica gel, Synthetic magnesia-silica gel |
InChI Key | ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Weight (g/mol) | 100.39 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Florisil (100-200 mesh), J.T. Baker™ >