Learn More
Florisil™, Activated at 675°C, 60 to 100 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5391667 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 15508124
Marca: Avantor J.T.Baker 337207
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Suitable for Use in Chromatographic Cleanup of Pesticide Residues
Identificatori chimici
CAS 1343-88-0
Formula molecolare MgO3Si
Molecular Weight (g/mol) 100.39
InChI Key ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Florisil™
Nota nome Activated at 675°C
Quantità 500 g
Dimensioni maglia 60 to 100 Mesh
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.51kg
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent