Learn More
Flotillin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Flotillin 1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.33 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16834804
|
Proteintech
15571-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16824804
|
Proteintech
15571-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell membranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Specifica
| Flotillin 1 | |
| Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| O08917, O75955, Q9Z1E1 | |
| 10211, 14251, 64665 | |
| Flotillin 1 Fusion Protein Ag7902 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FLOT1 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| FLOT1, flotillin 1 | |
| Flot1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |