Learn More
OHAUS™ Flow Control Clamp
OHAUS™ Flow Control Clamp in a variety of styles, materials, and sizes.
25.25€ - 68.15€
Specifica
Tipo | Multi-purpose Clamp |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 62.000 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 2.44 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 37 mm |
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 0 to 17 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Jaw Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Jaw Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15752269
|
OHAUS™
30392221 |
Clamp, Flow Control, Hosecock, CLF-HKRGS | Hosecock |
68.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15742259
|
OHAUS™
30392210 |
Clamp, Flow Control, Hosecock, CLF-HKRGZ | Hosecock |
25.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Designed to securely grip and position laboratory apparatus
- Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
- Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
- Available as single or dual-adjust in zinc or stainless steel
Specifica
Multi-purpose Clamp | |
2.44 in. | |
0 to 17 mm | |
37.00 mm |
62.000 mm | |
37 mm | |
1.46 in. | |
Hosecock |