Learn More
Cole-Parmer Flow Through Tubing Weight, PTFE
Prevent tubing from coiling or floating during fluid transfer applications
86.25€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30053089
|
Cole-Parmer
50117-98 |
3/16 in. to 1/4 in. |
86.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30054041
|
Cole-Parmer
50117-99 |
5/16 in. to 7/16 in. |
86.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tapered hose barb fitting easily inserts into the inner diameter (ID) of flexible tubing. Keep tubing submerged in liquid, preventing floatation, and ensuring uninterrupted fluid flow. Constructed of chemically inert PTFE. Autoclavable—allowing for easy sterilization and reuseIndividuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto