Learn More
WTW™ Flow-through Vessel for WTW™ TetraCon™ 325
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 13 mL |
| Colore | Transparent |
| Descrizione | Flow-through vessel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CellOx™ 325 or TetraCon™ 325 Conductivity Cell |
| Da utilizzare con (applicazione) | For ultrapure water measuring |
| Materiale | PVC |