Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluconazole, 98%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Fluconazole, 98% is a triazole compound showing antifungal activity mainly against Candida, Coccidioides, and Cryptococcus species
• It has been shown to inhibit fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethylation, resulting in the accumulation of fungal 14 α-methyl sterols, the loss of normal fungal sterols, and associated fungistatic activity
• It also inhibits cytochrome P450 family 2 subfamily c member 9 (CYP2C9)
• Mammalian cell demethylation is much less susceptible to fluconazole inhibition
Applications
• Fluconazole has fungistatic activity against many fungal strains including Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, and Cryptococcus neoformans.
• Fluconazole interferes with fungal ergosterol synthesis and downregulates the metallothionein gene
• In biological experiments, this compound has been used to assess minimum inhibitory concentration in (MIC)-fungal assays
• It has also been used as a positive control in antifungal assay of plants
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Fluconazole |
Punto di fusione | 137.0°C to 141.0°C |
Perdita all'essiccatura | 1% max. (105°C, 3 h) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c, solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c |
Peso formulazione | 306.27 |
Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Fluconazole
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H360D-Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.