Learn More
Fluorene-9-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
36.70€ - 339.00€
Identificatori chimici
CAS | 1989-33-9 |
---|---|
Formula molecolare | C14H10O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 210.232 |
Numero MDL | MFCD00001136 |
InChI Key | DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid |
PubChem CID | 74809 |
IUPAC Name | 9H-fluorene-9-carboxylic acid |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11410837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23224.06 |
5 g |
36.70€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11420837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23224.14 |
25 g |
108.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11430837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23224.22 |
100 g |
339.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1989-33-9 | |
210.232 | |
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N | |
74809 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O |
C14H10O2 | |
MFCD00001136 | |
fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid | |
9H-fluorene-9-carboxylic acid |
Specifica
Fluorene-9-carboxylic acid | |
226°C to 232°C | |
C14H10O2 | |
1911728 | |
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N | |
9H-fluorene-9-carboxylic acid | |
74809 | |
97% |
1989-33-9 | |
230°C (446°F) | |
MFCD00001136 | |
fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid | |
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O | |
210.232 | |
210.23 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 217-866-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only