Learn More
Novus Biologicals™ Fluoromount
Applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Marca:  Novus Biologicals™ NB900-66726
Codice prodotto. 18789723
  • 312.00€ / 25mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at room temperature
Specifica
Specifica
Fluoromount Mounting Media
Room Temperature