Learn More
BRAND™ Imbuti in PP con interno scanalato
Codice prodotto. p-7115263 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
45mm
100 mm
180mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Codice prodotto. 10528331
Marca: BRAND™ 148235
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le scanalature esterne consentono il deflusso dell'aria durante la filtrazione.
  • Prodotto in polipropilene per offrire buona resistenza chimica
  • Per una filtrazione rapida
  • Con angolo a 60°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 11 mm
Materiale PP (polipropilene)
Angolo 60°
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione rapida
Lunghezza (sistema metrico) gambo 82 mm
Quantità 1/conf.
Product Type Imbuto