Learn More
Brady™ Nastro di montaggio Bradyfoam
Il nostro nastro in espanso bifacciale per interni/esterni B-156 è rivestito su entrambi i lati con adesivo in gomma sintetica ad alta tenuta e resistenza al taglio, che aderisce perfettamente anche alle superfici più irregolari.
Marca: Brady™ 019811
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Minimum application temperature is 10°C and service range is 10°C to 82°C
- Permanent Synthetic Rubber Adhesive
Specifica
Self-Adhesive Mounting Tape | |
White | |
Polyethylene | |
32.92 m x 25 mm |