Learn More
Fisherbrand™ Tappi in schiuma
Codice prodotto. p-8013141 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25mm
38 mm
50 mm
Size:
25 x 50 mm
38 x 50mm
50 x 50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11512563
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pratico metodo alternativo ai tamponi di cotone per la chiusura di fiasche e fiale di terreno sterile.
  • Used for microbiology applications
  • During storage of media, it is preferable to cover the stoppers with aluminum foil to avoid dust contamination on removal
  • Shrinkage will occur after continued use following autoclaving, but this is dependent purely on application
  • To eliminate the possibility of obstructing the flow of air into the media container, care should be taken not to crease the stoppers on fitting
Specifica
Diametro (sistema metrico) 38 mm
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Quantità Confezione da 100
Size 38 x 50mm
Colore White
Materiale Schiuma
Product Type Tappo