Learn More
OHAUS™ Foam Test Tube Rack
Codice prodotto. 15722659 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10 mm Tubes
12 mm Tubes
13 mm Tubes
15 x 50 mL Tubes
16 mm Tubes
25 mm Tubes
Colore:
Blue
Gray
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15722659
Marca: OHAUS™ 30400240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Foam Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.
  • Constructed of foam
  • For use with tubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 13 mm Tubes
Dimensioni provetta 13 mm
Product Type Test Tube Rack
Materiale Foam
Dimensioni (L x P) 140 x 241 mm
Colore Yellow
Descrizione 13 mm Tube Rack (Yellow)
N. di posizioni 50